Kristalliseerschalen, Crystallizing dish DURAN®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
213112401 213113209 213113809 213114102 213114402 213114908 213115407 213115904 213116309 213132403 213133408 213133802 213134104 213134404 213134901 213135409 213135906 213136302 213113406 213133202
216-1810EA 9.2 EUR
216-1810 216-1811 216-1813 216-1814 216-1815 216-1816 216-1817 216-1818 216-1819 216-1820 216-1862 216-1863 216-1864 216-1865 216-1866 216-1867 216-1868 216-1869 216-1812 216-1821
Kristalliseerschalen, Crystallizing dish DURAN®
Reservoirs/Schalen/Potten Kristalliseerschalen
DURAN®, borosilicaatglas 3.3, helder, met en zonder tuit.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
Voor een breed scala aan toepassingen. Vanaf 100 ml voorzien van wit vierkant schrijfveld.
*without labelling field
DIN 12338 (with spout)
Certificaten: DIN 12337 (zonder tuit)
DIN 12338 (met tuit)
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable