VWR®, Rechte monsterrecipiënt met schroefdop
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
216-1823EA 215 EUR
216-1823 216-1808 216-1809 216-1822 216-1805 216-1806 216-1807 216-1824 216-1825 216-1826 216-1827 216-1828 216-1829 216-1830 216-1834 216-1835 216-1836 216-1837
VWR®, Rechte monsterrecipiënt met schroefdop
Monsternamepotjes Containers voor algemeen gebruik
PP, helder, met LDPE-schroefdop.
  • Uitstekende chemische en thermische bestendigheid
  • In steriele of aseptische verpakte uitvoering beschikbaar
  • Vier volumes beschikbaar: 40, 60, 125 en 180 ml
Rechte recipiënten voor afname, opslag en transport van monsters. Draaisluiting met lekvrije binnenlip voor snelle opening en sluiting. Schroefdoppen gemonteerd.
Opgelet: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904.