Monstername- en transportkits voor drugsgebruik, Capitol Vial™
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
90111 92023
216-2138EA 176 EUR
216-2138 216-2139
Monstername- en transportkits voor drugsgebruik, Capitol Vial™
Drugstests
Capitol Vial™ zijn monsternamepotjes die luchtdicht, lekdicht en aseptisch zijn.
  • Ze hebben een ontwerp met dubbele afsluiter waardoor er een drievoudige afdichting gecreëerd wordt aan de klikdop en de vial interface, dit zorgt voor superieure lekdichte prestaties om te verzekeren dat monsters tijdens transport en opslag veilig opgeborgen zitten
Capitol Vial ™ -kits zijn aan de binnenkant van de verzamelbeker verzegeld met een bovenklep van folie voor transport (in overeenstemming met IATA-vereisten) of andere toepassingen waarbij een tweede monsterMore Product Information