Laden, transparant
Leverancier: MULTIROIR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
11101MUO19TR 11103MU07000C 11104MU10000 11105M30000 11102MU02000C
216-4346EA 32.6 EUR
216-4346 216-4349 216-4326 216-4370 MULC11102MU02000C
Laden, transparant
Dozen Opbergdozen
Systeem van modulaire ladekasten, PS. Voor georganiseerde opslag van veel voorwerpen, op legborden of op het werkstation.
  • Volledige zichtbaarheid in de lade
  • Elke lade kan horizontaal en verticaal worden gemonteerd
  • Elke lade kan met verdelers in meerdere compartimenten worden verdeeld