Carboys, brede hals, LDPE, met schroefdop en kraantje, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
2318-0010 2318-0020 2318-0050 2318-0065 2318-0130
216-4406EA 61.8 EUR
216-4406 216-4407 216-4408 216-4409 216-4410
Carboys, brede hals, LDPE, met schroefdop en kraantje, Nalgene®
Flessen Voorraadflessen
LDPE, doorzichtig met witte PP schroefsluiting en PP aftapkraan.
  • Goede chemische bestendigheid
  • Temperatuurbestendig van −100...+80 °C
  • Lekvrij
Ideaal voor opslag en afgifte van gedistilleerd water, reagentia en zuren. Met schaalverdeling. De schroefdraad van de aftapkraan is uit één stuk gegoten met de fles, niet aangelast, zodat het geheel duurzamer en lekbestendiger is. De recipiënten met een inhoud van 10, 20 en 25 liter zijn voorzien van handige brede hendels op de schouders.