Flessen, smalle hals, rond, HDPE, met schroefdoppen, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
2097-0005 2097-0008 2097-0010 2097-0016 2097-0020 2097-0032 2097-0050
216-8504EA 30.9 EUR
216-8504 216-8501 216-8505 216-8502 216-8506 216-8503 216-8507
Flessen, smalle hals, rond, HDPE, met schroefdoppen, Nalgene®
Flessen Kunststof flessen
HDPE, gefluoreerd, met PP-schroefdop, gefluoreerd.
  • Gefluoreerde flessen en vaten kunnen worden gebruikt voor de meeste zuren, alkaliën en agressieve organische oplosmiddelen
  • De robuuste wanden zijn veilig, duurzaam en bestand tegen splijten en perforaties
  • Oppervlakken van fluorkoolwaterstof aan binnen- en buitenzijde
  • Lekvrij
Fluorering van deze HDPE-flessen en vaten biedt een voordelig alternatief voor dure fluoropolymeer containers.
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable Lage impact op de fabricage
Milieu certificering NAR Certificate of Retirement