VWR®, Glazen stoppen voor genormaliseerde slijpstukken
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
217-0887EA 13 EUR
217-0887 217-0888 217-0889 217-0890 217-0891 217-0892 217-0893 217-0894
VWR®, Glazen stoppen voor genormaliseerde slijpstukken
Stoppen Glazen stoppen
Borosilicaatglas 3.3.
  • Hol, met zeshoekige greep
  • Trip-tip om ervoor te zorgen dat elke laatste druppel vloeistof terugkeert in het vat
  • Bestand tegen chemicaliën en thermische schokken
Certificaten: DIN 12252