Schroefdoppen voor vierkante flessen, DURAN®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
293031901 293032803 293033208 293033508 293011908 293012801 293021909
217-9204EA 10.6 EUR
217-9204 217-9205 217-9206 217-9207 217-9200 217-9201 217-9202
Schroefdoppen voor vierkante flessen, DURAN®
Sluitingen Flesdoppen
Rood of blauw PP.
  • Standaarddoppen, blauw, met borgring voor flessen met nauwe en wijde hals
  • Veiligheidsdoppen met ventiel (ventieldop wordt geopend met 0,1 bar overdruk), voor flessen met nauwe hals
  • Zeer goede chemische en thermische bestendigheid, lekvrij
Manipulatieveilige doppen voor vierkante flessen met nauwe en wijde hals met DIN-schroefdraad.