Monstervials in Lab File®, WHEATON®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
224881 224882 224884 224886 224888 224981 224984 225288 225081 224982 225012 225014 224885 225289 225290
548-2135EA 360 EUR
548-2135 548-2136 548-2137 548-2423 548-2139 218-2211 218-2213 548-2187 218-0004 218-2212 548-2130 548-2131 548-2138 548-2424 548-2425
Monstervials in Lab File®, WHEATON®
flesjes
Heldere vials vervaardigd van laag extraheerbaar borosilicaatglas, amberkleurige vials van borosilicaatglas.
  • Monstervials met aan vial bevestigde doppen om reinheid in stand te houden
  • Lab File® met gedeelde trays biedt een gemakkelijke manier om monsters te inventariseren of lege vials te bewaren
  • Heldere vials conform vereisten van ASTM E438 type I, klasse A en USP type I
  • Amberkleurige vials conform vereisten van USP type I voor lichtdoorlaatbaarheid ter bescherming van lichtgevoelige producten
  • Zwarte fenol schroefdop met 14B rubberen voering voor waterige monsters