Büchner trechters, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
4280-0550 4280-0700 4280-0900 4280-1100 4280-1500
221-0100EA 13.1 EUR
221-0100 221-0101 221-0102 221-0103 221-0104
Büchner trechters, Nalgene®
Trechters Filtertrechters Büchner-trechters
PP
  • Robuust en lichtgewicht
  • Boven- en onderkant kunnen worden gescheiden voor eenvoudige reiniging
  • Autoclaveerbaar
Voor papieren filters of membraanfilters.
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable Lage impact op de fabricage
Milieu certificering IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)