Calciumnitraat tetrahydraat 98, TECHNICAL

Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

Gevaar

22384.367EA 187 EUR
22384.367
Calciumnitraat tetrahydraat 98, TECHNICAL
Calciumnitraat tetrahydraat
Formule: Ca(NO₃)₂·4H₂O
MW: 236.15 g/mol
Smeltpunt: ∼42 °C
Dichtheid: 1.86 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149604
CAS nummer: 13477-34-4
EINECS: 233-332-1
UN: 1454
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,01687

Order Now

Specification Test Results

Assay Min. 98 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR