VWR®, Scheppen voor monstername
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
231-0490EA 246 EUR
231-0490 231-0491 231-0622 231-0623 231-0624 231-0625
VWR®, Scheppen voor monstername
Scheppen
PS, wit. Deze steriele scheppen zijn ideaal voor monstername van poeder, korrels en pasta's.
  • Afzonderlijk verpakt
  • Gesteriliseerd met gammastraling
Thanks to the special handle construction, and the slightly angled edge, the scoop stands horizontally and can be laid down without the material trickling out.
Certificaten: Geproduceerd, gemonteerd en verpakt in cleanroomklasse 7 (10000). In overeenstemming met EU- en FDA-richtlijnen voor voeding.
Opgelet: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904.