Kroestang, roestvrij staal
Leverancier: BOCHEM
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
2099 2100 2101 2102 2103 2104 2106 2105 2109
231-0182EA 10.5 EUR
231-0182 231-1000 231-1001 231-1002 231-1003 231-1004 231-1006 231-1005 231-0028
Kroestang, roestvrij staal
Tangen
Roestvrij staal 18/10, antimagnetisch en elektrolytisch gepolijst. Voor het makkelijk en veilig hanteren van kroezen die zijn gemaakt van zeer diverse materialen.
  • Dubbel gebogen, gegroefde uiteinden
  • Corrosiebestendig
  • Zeer goede thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable