Spoons, POLY
Leverancier: BOCHEM
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
3403 3413 3401 3414 3411 3410 3412 3395 3400 3402 3404
231-1269EA 10.4 EUR
231-1269 231-1270 231-1069 231-0605 231-0604 231-1296 231-1297 231-1261 231-1068 231-1070 231-1071
Spoons, POLY
Lepels
Roestvrij staal 18/10, antimagnetisch. Multifunctionele lepel voor een breed scala aan toepassingen. Speciale vorm die licht en eenvoudig te hanteren is.
  • Uitstekende thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
  • Chemisch bestendig
  • Snel en eenvoudig te reinigen