Maatscheppen
Leverancier: VITLAB
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
39194 39294 39394 39494 39594 39694 39794 39894 39994
231-0326EA 5.7 EUR
231-0326 231-0327 231-2000 231-2001 231-2002 231-2003 231-2004 231-0218 231-2005
Maatscheppen
Scheppen
PP, wit. Met vlakke, afgeschuinde uiteinden en versterkte handgreep.
  • Zeer goede chemische bestendigheid, onbreekbaar
  • Hittebestendig tot 130 °C, autoclaveerbaar
  • De inhoud van de schep is in de handgreep vermeld zodat deze gemakkelijk kan worden afgelezen
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable