Pincetten
Leverancier: VITLAB
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
68299 68399 68099 68199
232-1951EA 4.5 EUR
232-1951 232-1953 VITL68099 VITL68199
Pincetten
Pincetten
Geel POM. Universele pincetten voor allerlei toepassingen.
  • Goed bestand tegen chemicaliën, niet geschikt voor geconcentreerde zuren en solventen
  • Geschikt voor autoclaven
  • Robuust, elastisch, zeer goed herstelvermogen