Post-mortem scalpel-lemmetten
Leverancier: SWANN MORTON
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
2551 2561 2560 2552
233-0110EA 41.5 EUR
233-0110 233-0113 233-0112 233-0111
Post-mortem scalpel-lemmetten
Scalpels Scalpelmesjes
Een veelzijdig en uitgebreid assortiment voor begrafenisondernemers en pathologen voor gebruik in autopsieën, histopathologie en andere algemenere post-mortem procedures.
  • PM40 assortiment met traditionele draaiaansluiting
  • PM60 assortiment met een standaard lemmet aansluitpunt
De PM40B en de PM60B lemmetten zijn 'bull nose' lemmetten voor toegevoegde veiligheid en bescherming tegen toevallige prikaccidenten.
Verpakking: Alle lemmetten worden individueel verpakt. De PM8 en de PM40 roestvrij stalen handvaten worden afzonderlijk geleverd in een beschermende plastieken tas.