VWR® Talon®, Klemmen, vaste positie, met twee vingers
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
241-0409EA 137 EUR
241-0409
VWR® Talon®, Klemmen, vaste positie, met twee vingers
Klemmen Klemmen voor algemeen gebruik
Klemmen met vaste positie gemaakt van roestvrij staal met elektrisch gepolijste afwerking. Gebruikt om apparaten dicht bij het laboframe te houden, hierdoor is er geen verstelling nodig na de opstelling.
  • Met antislip vinyl huls rond de vingers
  • Ingebouwde klemhouder is geschikt voor statieven met een diameter tot 19 mm
  • Kan geroteerd worden na bevestiging aan een laboframe of andere apparaten
Leveringsinformatie: Geleverd met antislip vinyl huls aan de vingers en glasvezelovertrekken voor temperaturen boven 100 °C (212 °F).
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable