Buretklemmen
Leverancier: USBECK Laborgeräte
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
2861 2862
241-7461EA 34.4 EUR
241-7461 241-7462
Buretklemmen
Klemmen Klemmen voor algemeen gebruik
Gegoten aluminium. Voor eenvoudig en veilig vastzetten van buretten.
  • Met staafkoppelstuk voor bevestiging aan kolfstatief
  • Klemspanwijdte 0 - 20 mm
  • Met rolhouders