Statiefklemmen, 2 vingers
Leverancier: USBECK Laborgeräte
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
2574 2544 2554 2564
241-7547EA 24.6 EUR
241-7547 241-0374 241-0373 241-0372
Statiefklemmen, 2 vingers
Klemmen Klemmen voor algemeen gebruik
Zinc die-casting, nickel plated.
  • With vinyl coated jaws
  • With rod Ø 10 mm