VWR®, Contactplaten, Blisterverpakt, Bestraald
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
251183ZAEA 90.9 EUR
251183ZA 250641ZA 250063UA 250544ZI 251114ZI 271114ZI 251114PY 251114RY 271114RY 251114TI 271114TI 250884ZI 270884ZI 250884TI 270884TI 250774ZI 270774ZI 250774TI 270774TI 250070ZI 251203ZA 250793ZI 250884CY 250560ZA 251114SI 251114AF 251203TA 250542CA 251114SIMP 251114RYMP 251114PYMP 251114AFMP 250884CYMP 250063UAMP 250070ZIMP 251114ZIMP 251114TIMP 251203TAMP 251183ZAMP 270884CY 252310XF 256321AA
VWR®, Contactplaten, Blisterverpakt, Bestraald
Media voor microbiologie Contactplaten voor microbiologie
Verkrijgbaar in twee verpakkingen - drievoudig verpakt (24 platen per verpakking) en dubbel verpakt (30 platen per verpakking). De platen zitten in een blister met 6 compartimenten. Elk compartiment bevat 1 plaat zodat men bij het openen van een compartiment telkens 1 plaat gebruikt. Verkrijgbaar met TLHTh-neutralisator (Tween®, lecithine, histidine, thiosulfaat).
  • De drievoudige verpakking zorgt ervoor dat het verpakkingsmateriaal de omgeving niet kan verontreinigen aangezien de eerste verpakkingslaag wordt verwijderd vlak voordat de schone ruimte wordt betreden
  • Beschikbaar met bestralingscertificaat/dosimetriecertificaat
  • Onderzoeken naar VPH-bestendigheid zijn beschikbaar voor alle drievoudig verpakte platen
  • Opslaan bij kamertemperatuur
Verpakking: 5×6 or 4×5×6 plate packs consist of 5 blister packs with an additional cellophane bag. 4×6 plate packs comprise of 4 blister packs with 2 additional cellophane bags. An irradiation indicator is featured on each blister.
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable