ALCH, CHROMASOLV™ for HPLC (denatured with 5% isopropanol and 5% methanol), Riedel-de Haën™

Leverancier: Honeywell Chemicals
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

Gevaar

Synoniemen: Reagent alcohol

270741-1L
270741-1LEA 0 EUR
270741-1L
ALCH, CHROMASOLV™ for HPLC (denatured with 5% isopropanol and 5% methanol), Riedel-de Haën™
Alcohol

Reagensalcohol bevat 95 delen speciaal gedenatureerde ethylalcohol (SDA) 3A, met 5 delen isopropylalcohol. De eindconcentraties zijn ~ 90% ethanol, ~ 5% methanol en ~ 5% isopropanol.


  • Voor HPLC en organische synthese
  • Zeer zuivere, multifunctionele oplosmiddelen
  • Hoge consistentie van lot tot lot

Kookpunt: 78,32 °C (main component)
Dichtheid: 0,7890 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003568
CAS nummer: 64-17-5
UN: 1987
ADR: 3,II

Order Now

Specification Test Results

Assay (GC)
Water (Karl Fischer)
Methanol (GC)
2-propanol (GC)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR