Adapter, ontvanger met korte of lange steel, Quickfit®
Leverancier: SciLabware
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
RA1/14 RA1/03 RA1/01 RA1/02 RA1/11 RA1/12 RA1/13 RA1/04
BIBBRA1/14EA 185 EUR
BIBBRA1/14 271-0004 271-0002 271-0003 271-0005 201-0618 201-0619 BIBBRA1/04
Adapter, ontvanger met korte of lange steel, Quickfit®
Onderdelen voor destillatie Destillatieadapters
PYREX®, borosilicate glass.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
Useful for feeding distillate from condensers into receiving vessels.