Kolven met platte bodem met NS hals
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
03011928 03011937 03011949 03011958 03012428 03012437 03012449 03012458 03012470 03012473 03012928 03012937 03012949 03012958 03012970 03012973
201-1211EA 13.8 EUR
201-1211 201-1212 201-1213 201-1214 201-1311 201-1312 201-1313 201-1314 201-1315 201-1316 201-1201 201-1202 201-1203 201-1204 271-1205 271-1206
Kolven met platte bodem met NS hals
Kolven Platbodemkolven
DURAN®, borosilicaatglas 3.3, helder.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
Wit schrijfveld.
DIN 12348
Certificaten: DIN 12348
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable