Rondbodemflessen met twee NS halzen
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
03203137 03204149 03204158 03204170 03204173 03204449 03204458 03204470 03204473 03204479 03204137 03203149 03203158 03203170 03203237 03203249 03203258 03203270
LENZ03203137EA 27.9 EUR
LENZ03203137 271-1426 271-1428 271-1430 201-1411 271-1427 271-1429 271-1431 LENZ03204473 LENZ03204479 271-1424 LENZ03203149 LENZ03203158 LENZ03203170 LENZ03203237 LENZ03203249 LENZ03203258 LENZ03203270
Rondbodemflessen met twee NS halzen
Kolven Rondbodemkolven
DURAN®, borosilicaatglas, met parallelle zijhals.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
Met standaard geslepen middenhals en matwit etiketoppervlak.