Cilindrische scheitrechters met drukventiel
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
04354914 04355814 04357014 04353714 04352814 04352211 04352811 04353711
271-5164EA 104 EUR
271-5164 271-5165 271-5166 271-5163 271-5162 271-5154 271-5152 271-5153
Cilindrische scheitrechters met drukventiel
Trechters Druppeltrechters
DURAN®, borosilicaatglas, helder, met glazen sleutel.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
Genormaliseerde kern- en hulsslijping, met graduatie. Afsluitkraan met schroefdraadbeveiliging.