Klemmen voor genormaliseerde conische slijpstukken, KECK™, DURAN®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
286336109 286336203 286336306 286336409 286336503 286336606 286336709 286336803 286336906
271-7111EA 3.7 EUR
271-7111 271-7112 271-7113 271-7114 271-7115 271-7116 271-7107 271-7108 271-7117
Klemmen voor genormaliseerde conische slijpstukken, KECK™, DURAN®
Klemmen NS-verbindingsklemmen
POM. Deze klemmen zijn gemaakt van temperatuurbestendig polyacetaal (POM), eenvoudig en veilig te gebruiken, en kunnen snel geplaatst worden.
  • Goede veereigenschappen
  • Kleurgecodeerd op grootte
  • Geen risico op glaskrassen
  • Zal niet roesten of vervormen