Natriumnitraat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Waarschuwing
27950.298EA 43.8 EUR
27950.298 27950.367 27950.462
Natriumnitraat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Natriumnitraat
Formule: NaNO₃
Kookpunt: 380 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 308 °C
Dichtheid: 2,26 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011119
CAS nummer: 7631-99-4
EINECS: 231-554-3
UN: 1498
ADR: 5.1,III
Bereik: 01-2119488221-41
Merck Index: 13,08720
Order Now
Specification Test Results
Assay (calculated on dried substance) Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.1 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %