Monsternemer voor eenmalig gebruik, LiquiDispo
Leverancier: BURKLE
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
5393-1120 5393-1130 5393-1131 5393-1121
300-0202EA 151 EUR
300-0202 300-0204 300-0205 300-0203
Monsternemer voor eenmalig gebruik, LiquiDispo
Monsternemers Monsternemers voor eenmalig gebruik
De reiniging van herbruikbare monsternemers is een veeleisende en vaak ingewikkelde taak, met vettige, sterk klevende of toxische stoffen. Een ergonomisch handvat maakt de monstername gemakkelijker, zoals bij een spuit.
  • Ergonomisch handvat geen afdichtingen
  • Vervaardigd in cleanroom
  • Optioneel gesteriliseerd door gammastralen
  • Kruiscontaminatie wordt volledig geëlimineerd
De LiquiDispo-monsternemer voor eenmalig gebruik kan gebruikt worden om monsters te nemen van zeer vloeibare tot licht viskeuze vloeistoffen.