Sterilisatiezakken
Leverancier: S▄DPACK MEDICA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
7600516 7600536 7600507 7600524 7600530 7600525
300-0233EA 23.5 EUR
300-0233 300-0234 129-1404 129-1427 129-1407 129-1438
Sterilisatiezakken
Zakken Sterilisatiezakken
Sterilisatiezakken met één papieren zijde (60 g/m²) en één transparante kunststof PET/PP-zijde voor warmtesealing.
  • Dubbele sterilisatiedisplay voor autoclaaf en ethyleenoxide
  • Gelaste voeg
  • Leverbaar in verschillende maten
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable