Monsternamezakken, Kapak® 400-serie
Leverancier: ProAmpac
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
400-24 406-24 408-24 400B-2M 400-F3-1MB 402-24 402B-2M 403-24 404-24 404B-2M 405B2-M 405-24
300-0294EA 42.7 EUR
300-0294 300-0304 300-0305 300-0296 300-0295 300-0297 300-0298 300-0299 300-0300 300-0301 300-0303 AMPA405-24
Monsternamezakken, Kapak® 400-serie
Zakken Monsterzakken
Kristalheldere polyester- of foliezakken, afsluitbaar door hitte, met een hoge barrière van 63 micron en afdichting aan drie zijden.
  • De zakken zijn geschikt om te koken, in te vriezen en in de microgolf te gebruiken
  • Lekvrije zakken met hoge barrière helpen om kruisverontreiniging van gevaarlijke stoffen te elimineren
  • Met afdichtingen van 9 mm en scheurinkepingen
  • Bestand tegen infrarood licht en gammastraling
Typische toepassingen: Medisch, industrieel, voedselbewaring, veterinair, gezondheid en schoonheid, landbouw.
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable