4,4'-Bi-o-toluidine, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4,4'-Bi-o-toluidine
M-Clarity™ quality level = MQ100
31659-100MG
31659-100MGEA 54 EUR
31659-100MG
4,4'-Bi-o-toluidine, Supelco®
4,4'-Bi-o-toluidine
Formule: [-C₆H₃(CH₃)-₄-NH₂]₂
Kookpunt: ∼361 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 129…131 °C
Dichtheid: ∼1,234 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014773
CAS nummer: 119-93-7
EINECS: 204-358-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,09651
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0457cf462790971de38afebbc9824442631f2f05&vid=09a678c9b3bed9cbdee2a77e1ee14d5a8420f808&prid=web&clid=SAPDAM