Drugstestkit

Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

321481PEA 1190 EUR
321481P 321602G 321612Y 321622K 321632M 321642X 321652Q
Drugstestkit
Drugstests
Met deze kit kunt u verdacht materiaal eenvoudig controleren op verboden drugs. Het systeem en de reagentia zijn ontworpen door de Laboratory of the Government Chemist. Iedere kit bevat voldoende reagens voor ten minste 200 tests.

  • De kit bevat:
  • 20 (4 dozen van 5, 0,2 ml) ampullen Marquis-reagens
  • 1×10 ml reagens voor cocaïne
  • 1×10 ml reagens voor barbituraat
  • 1×10 ml reagens voor LSD
  • 1×20 ml reagens 1 voor cannabis
  • 1×10 ml reagens 2 voor cannabis
  • 1×5 g speciale reagens in vaste vorm voor cannabis
  • 1×20 g neutralisator
  • 4 dozen filterpapier van Whatman
  • 1
More Product Information
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR