Monsternemers voor vloeistoffen, TeleScoop
Leverancier: BURKLE
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
5354-0100 5354-0200 5355-0450 5354-4100 5354-0050 5354-5050 5354-5100 5354-5200 5355-0250 5354-2000 5354-3000 5355-0120 5355-0280 5355-0300 5355-0600 5354-5010 5354-5020 5355-0180 5354-2010
331-2131EA 55 EUR
331-2131 331-2132 331-2143 331-2145 331-2130 331-2120 331-2121 331-2122 300-0026 331-0040 331-0041 300-0037 300-0038 300-0039 300-0040 331-0042 300-0061 300-0237 129-1784
Monsternemers voor vloeistoffen, TeleScoop
Monsternemers Monsternemers voor vloeistoffen
TeleScoop is een veelzijdig bemonsteringssysteem met uitwisselbare tools voor een breed scala aan toepassingen. De gereedschappen (hoekbeker, slingerbeker, flessenhouder, roestvrijstalen beker en dompelnet) zijn bevestigd aan de telescopische stang door een praktische klikverbinding. Ideaal voor bemonstering uit baden, tanks, schachten, open waterlopen. Bemonsteringsdiepten tot 6 m kunnen worden bereikt met de verstelbare telescopische aluminium staaf.
  • Voor industrie en waterbehandeling
Hoekbeker aanpasbaar aan verschillende containervormen doorMore Product Information