Perchloorzuur 1.0 M HClO4 (1.0N) ≥98% volumetrische oplossing, Fluka™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Waarschuwing
34288-1L
34288-1LEA 134 EUR
34288-1L
Perchloorzuur 1.0 M HClO4 (1.0N) ≥98% volumetrische oplossing, Fluka™
Perchloorzuur
Formule: HClO₄
Dichtheid: 1,054 g/cm³
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011325
CAS nummer: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=3780c3029836d8b95181cdef71dc2669f7e2a797&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Factor 0.999 - 1.001
Specificaties
Environmentally Preferable