4-Chlooraniline, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Gevaar
MQ100
35823-1G
35823-1GEA 27.9 EUR
35823-1G
4-Chlooraniline, Supelco®
4-Chlooraniline
Formule: C₆H₆ClN
MW: 127.57 g/mol
Kookpunt: 232
Smeltpunt: 69…71 °C
Dichtheid: 1.43 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 120
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007835
CAS nummer: 106-47-8
EINECS: 203-401-0
UN: 2018
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,02136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a28b4b0acc22df20ff08f29bbad31eaf6dfa0666&vid=08f27d552ed80286b9aa6934cc8036673a663ac1&prid=web&clid=SAPDAM