VWR® INCU-Line® IL 150R/250R PREMIUM, Gekoelde incubators
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
390-1338EA 3970 EUR
390-1338 390-1339
VWR® INCU-Line® IL 150R/250R PREMIUM, Gekoelde incubators
Incubatoren Gekoelde incubatoren
Deze compressor-gekoelde incubators bieden een temperatuurbereik tussen 3 tot 70 °C met geforceerde luchtconvectie en ventilator-snelheid-besturing (50 tot 100%). Voorzien van een roestvrijstalen (DIN 1.4016) binnenkamer en een roestvrijstalen randafwerking aan de buitenkant. De PREMIUM modellen hebben een intuïtief menu en gebruiksvriendelijke software, USB-poort met flash drive voor het downloaden van gegevens naar USB-stick en voor het uploaden van programma's. Ze kunnen worden aangesloten op Ethernet- of Wi-Fi-netwerken voor bediening op afstand vanaf elke computer, en gebruikers kunnenMore Product Information