Doppen, KIM-KAP™, wegwerpbaar, KIMBLE®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
SP73660-13 SP73660-16 SP73660-18 SP73660-20 SP73660-25 SP73660-38 SP73662-13 SP73662-16 SP73662-18 SP73662-20 SP73662-25 SP73663-13 SP73663-16 SP73663-18 SP73663-20 SP73663-25 SP73664-13 SP73664-16 SP73664-18 SP73664-20 SP73664-25 SP73665-13 SP73665-16 SP73665-18 SP73665-20
391-0495EA 19.9 EUR
391-0495 391-0496 391-0497 391-0498 391-0499 391-0500 391-0501 391-0503 391-0505 391-0507 391-0508 391-0509 391-0510 391-0511 391-0512 391-0513 391-0514 391-0515 391-0516 391-0517 391-0518 391-0519 391-0520 391-0521 391-0523
Doppen, KIM-KAP™, wegwerpbaar, KIMBLE®
Sluitingen Reageerbuissluitingen
PP, gekleurd.
Deze doppen werden ontworpen om te passen op proefbuisjes met buitendiameters tussen de 13 en 38 mm.