VWR®, petrischalen, glas
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
391-0652EA 37.9 EUR
391-0652 391-0660 391-0665 391-0667 391-0668 391-0669 391-0671 391-0673 391-0674 391-0698
VWR®, petrischalen, glas
Cultuurschalen Petrischalen
Natronkalkglas, met deksel. Voor gebruik als wegwerpartikelen. Deze petrischalen zijn een groen alternatief voor wegwerp-petrischalen van plastic.
  • Goede chemische resistentie
  • Verwarmbaar tot 60 °C
  • Niet geschikt voor toepassingen die verband houden met sterke hitte of snelle temperatuurveranderingen
  • Ideaal voor de productie van bacterieculturen
Opgelet: The indication of the diameter of the petri dishes is approximate.
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable