Sputumrecipiënten, Nunc™
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
549263
391-7798EA 163 EUR
391-7798
Sputumrecipiënten, Nunc™
Diagnostische systemen Clinical Sample Collection/Preparation Sputum Sample Collection
Polystyreen.
  • De potjes met laag profiel kunnen via normale post verzonden worden
  • De grote opening vereenvoudigt een goede monsterplaatsing
  • Het verlaagde centrale deel van het deksel vereenvoudigt het afschrapen van monsters wanneer het deksel van het potje verwijderd is
  • Ribbels op deksel en potje voor goede grip
Voor monstername en transport van diagnostische monsters.
Certificaten: De potjes voldoen aan de 95 kPa test beschreven in de UN-verpakkingsvoorschriften 602/650 voor transport van besmettelijke stoffen en diagnostische monsters.