Cryobuisjeshouder, Nunc™
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
376589
391-8531EA 346 EUR
391-8531
Cryobuisjeshouder, Nunc™
Rekken Rekken voor cryovials
Polyfenyleenoxide, autoclaveerbaar.
Kan met 1 hand worden bediend indien gebruikt met buizen op kruisvoetje.