Bioreactoren, Wheaton® CELLine™

Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

WCL0350-5 WCL1000-1 WCL1000-3 WCL1000AD-1 WCL1000AD-3 WCL0350-1
734-2632EA 2070 EUR
734-2632 392-1007 734-2631 392-1008 734-2633 392-1000
Bioreactoren, Wheaton® CELLine™
Bioreactoren
CELLine™ is een wegwerpbioreactor met twee compartimenten, vervaardigd uit optisch helder nieuw PS met een gasoverdrachtbodem van een gegoten siliconenmembraan dat een 0,2 µm ontluchtingsbarrière biedt. De compartimenten worden gescheiden door een semi-permeabel celluloseacetaatmembraan van 10 kDa en individueel onder druk getest op integriteit. CELLine™ classic (CL) is ideaal voor toepassingen op laboratoriumschaal met behulp van suspensiecellen of hechtende cellen in combinatie met microdragers. De unit is geoptimaliseerd voor de kweek van hybridomen en vele andere celtypen (bijvoorbeeldMore Product Information
Order Now

Specificaties

Model CELLine™ CL 350 CELLine™ CL 1000 CELLine™ AD 1000
Environmentally Preferable
Dop mediumcompartiment 28 mm geventileerd (0,2 µm) groene PP dop met PP-bekleding 38 mm, geventileerd (0,2 µm), witte PP-dop met PP-bekleding 38mm geventileerde (0,2 µm), zwarte PP dop met PP bekleding
Dop celcompartiment 24 mm PP cap with PE liner 28 mm dop PP met PE afdichting 28 mm dop PP met PE afdichting
Verticale en horizontale markeringen 50 - 350 ml 100 - 1000 ml 100 - 1000 ml
Mediavolume 350 ml 1000 ml 1000 ml
Cultuurvolume 5 ml 15 ml 15 ml
lxbxh 190×95×62 mm 275×120×80 mm 275×120×80 mm
Gewicht 185 g 334 g 336 g

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR