Zoutzuur 17%, EMPROVE® EXPERT voor biofarmaceutische productie
Leverancier: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Waarschuwing
4.80708.9950
4.80708.9950EA 0 EUR
4.80708.9950
Zoutzuur 17%, EMPROVE® EXPERT voor biofarmaceutische productie
Zoutzuur
Formule: HCl
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011324
CAS nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II