Accessoires voor testzeven
Leverancier: Retsch GmbH
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
32.354.0001 32.354.0004 32.902.0001 32.050.0001 32.354.0002 32.365.0001 32.902.0002
510-1983EA 45.2 EUR
510-1983 411-3317 510-1982 510-1785 510-1786 510-1787 510-1788
Accessoires voor testzeven
Zeven Testzeven
Dit toebehoren is bedoeld voor producten die moeilijk te scheiden zijn en die niet nat kunnen worden gezeefd.