Molen, Tube Mill control
Leverancier: IKA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
4180000 20000279 20000283
412-0203EA 2530 EUR
412-0203 412-0204 412-0205
Molen, Tube Mill control
Molens
De Tube Mill control is een zeer veelzijdige molen voor kleine batches. De maalkamers zijn voor eenmalig gebruik waardoor kruisbesmetting vermeden wordt en reiniging niet nodig is.
  • Eenvoudige en stille werking met aanraaktoetsen om toegang te krijgen tot verschillende bedrijfsmodi
  • Geheugen voor programmeerbare testomstandigheden zorgt voor reproduceerbare testresultaten
  • USB-interface voor regeling en documentatie van alle parameters
  • Intervalwerking beschikbaar 5 a 60 seconden
  • Roestvrijstalen mes
  • Instelbare veilige snelheid en tijd
  • Stofdichte behuizing
More Product Information