Slagrotormolens, SR 300
Leverancier: Retsch GmbH
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
20.752.0001
412-0259EA 14810 EUR
412-0259
Slagrotormolens, SR 300
Molens
De SR 300-molen is geschikt voor grove en fijne verkleining of deagglomeratie, in batches of continu. Het is een molen met hoge verwerkingscapaciteit voor de verwerking van zachte en middelharde materialen. De molen wordt gebruikt voor toepassingen op het gebied van milieu, chemie, farmaceutica en landbouw. Het ontwerp omvat een aantal veiligheidsvoorzieningen, zoals een vergrendeling op de snelsluitdeur die de motorrem activeert en de rotor in minder dan 0,5 seconden tot stilstand brengt. De molen beschikt ook over een toegangsbarrière en bescherming tegen vloeistofspatten in de vultrechter.More Product Information