Objectglaasjes van gesmolten kwartsmicroscopenvvvvv
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
42295.KG 42295.KJ 42296.KG 42296.KJ 42297.KG 42297.KJ
42295.KGEA 51.3 EUR
42295.KG 42295.KJ 42296.KG 42296.KJ 42297.KG 42297.KJ
Objectglaasjes van gesmolten kwartsmicroscopenvvvvv
Object- en dekglaasjes Objectglaasjes
Deze glaasjes van gesmolten kwarts zijn gemaakt van samengesmolten natuurlijk voorkomend kristallijn silica.
  • Hoge chemische zuiverheid, hoge corrosieweerstand, hoog smeltpunt
  • Lage thermische uitzettingscoëfficiënt met uitstekende elektrische isolatie
  • Optische transmissie van ultraviolet naar infrarood
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable