J.T.Baker®, Plate, Round Well
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
43001-0010EA 87.3 EUR
43001-0010 43001-0016 43001-0116
J.T.Baker®, Plate, Round Well
Microplaten Deepwell-microplaten
Gemaakt van zuiver PP om extraheerbare stoffen te minimaliseren.
  • Verhoogde rand om kruisbesmetting te voorkomen en een betere warm gelaste afdichting mogelijk te maken
  • Ook verkrijgbaar zonder rand om het inbrengen van vials mogelijk te maken, of wanneer er zelfklevende sluitingen worden gebruikt
  • Ronde bodem voor optimale menging en terugwinning
  • Geschikt voor gebruik met geautomatiseerde monsterverwerkingssystemen
  • Kunnen worden opgeslagen bij −80 °C
J.T.Baker®-plaat ronde well Plus met luchtuitlaten en verhoogde randen voor het afvriezen van monsters.
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable Lage impact op de fabricage
Milieu certificering ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU)