J.T.Baker®-plaat 96
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
43001-0117EA 103 EUR
43001-0117 43001-0118 43001-0119 43001-0600
J.T.Baker®-plaat 96
Microplaten Deepwell-microplaten
J.T.Baker-plaat 96 ronde wells platen gemaakt van PS zijn ideaal voor ELISA-toepassingen.
  • Een alfanumerieke codering helpt bij de identificatie van monsters
  • De vorm van de plaat vermindert de versleping van monsters aanzienlijk
  • Gestandaardiseerde afmetingen (128×85 mm) garanderen compatibiliteit met de meeste gangbare laboratoriummachines