Laboratoriumhomogenisator, Stomacher® 400 Circulator
Leverancier: Seward (FermionX)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
0400/001/EU
432-0161EA 5580 EUR
432-0161
Laboratoriumhomogenisator, Stomacher® 400 Circulator
Homogenisatoren Laboratoriummixers
Ontworpen voor monstervolumes van 80 tot 400 ml, Stomacher®-laboratoriumblenders zijn uitermate geschikt voor het snel en betrouwbaar mengen en homogeniseren van een grote verscheidenheid aan laboratoriummonsters. De Stomacher®-machines maken gebruik van twee gepatenteerde stampers die heen-en-weer bewegen over het monster, welke in een steriele kunststofzak zit.
  • 3 year warranty, 10 year service and spare parts
  • Safe containment of sample in sterile plastic bag prevents cross-contamination
  • Improved organism recovery
  • Hands-free auto-run
  • Countdown of
More Product Information